Få mere at vide
Amisulpride, Lipomed
Artikelnummer. 30460387
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30460387 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460387 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMAMS179150
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Amisulpride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amisulpride
CAS 71675-85-9
Analyt- eller komponentnavne Amisulpride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H27 N3 O4 S
Synonym Amisulpride, 4-Amino-N-[[(2 RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
IUPAC navn 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzamide
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 369.48
Mængde 50 mg
Formel vægt 369.1722 g/mol