missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Amisulpride-d5, TRC

Artikelnummer. 30346992
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346992 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30346992 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6332521MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Amisulpride-d5
CAS 1216626-17-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17 D5 H22 N3 O4 S
Mængde 1 mg
Synonym 4-Amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide-d5, Aminosultopride-d5, DAN-2163-d5, Socian-d5, Solian-d5, Sulamid-d5
InChI formel InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)/i1D3,4D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
IUPAC navn 4-amino-5-ethylsulfonyl-2-methoxy-N-[[1-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)pyrrolidin-2-yl]methyl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 374.51
Formel vægt 374.2036
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.