missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Amisulpride-d5 N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30337185
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337185 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30337185 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63326710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Amisulpride-d5 N-Oxide
CAS 1794756-15-2
Molekylær formel C17H22D5N3O5S
Mængde 10 mg
Synonym 4-Amino-N-[(1-(ethyl-d5)-1-oxido-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide, 4-Amino-N-[(1-(ethyl-d5)-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2- methoxybenzamide N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C17H27N3O5S/c1-4-20(22)8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(26(23,24)5-2)14(18)10-15(13)25-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)/i1D3,4D2
SMIL O=C(C1=C(OC)C=C(N)C(S(=O)(CC)=O)=C1)NCC2CCCN2(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
IUPAC navn 4-amino-5-ethylsulfonyl-2-methoxy-N-[[1-oxido-1-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)pyrrolidin-1-ium-2-yl]methyl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 390.51
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.