Få mere at vide
Amisulpride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312686
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312686 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312686 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10229750AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amisulpride
CAS 71675-85-9
Analyt- eller komponentnavne Amisulpride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H27 N3 O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Amisulpride, 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
SMIL CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
IUPAC navn 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 369.48
Mængde 1 ml
Formel vægt 369.1722 g/mol