Få mere at vide
Amisulbrom 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312413
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312413 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312413 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10229000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amisulbrom
CAS 348635-87-0
Analyt- eller komponentnavne Amisulbrom
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H13 Br F N5 O4 S2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C13H13BrFN5O4S2/c1-8-12(14)10-5-4-9(15)6-11(10)20(8)25(21,22)13-16-7-19(17-13)26(23,24)18(2)3/h4-7H,1-3H3
SMIL CN(C)S(=O)(=O)n1cnc(n1)S(=O)(=O)n2c(C)c(Br)c3ccc(F)cc23
IUPAC navn 3-(3-bromo-6-fluoro-2-methylindol-1-yl)sulfonyl-N,N-dimethyl-1,2,4-triazole-1-sulfonamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 466.31
Mængde 1 ml
Formel vægt 464.9576 g/mol