missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Amiquinsin Hydrochloride Monohydrate, LoGiCal

Artikelnummer. 30463700
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30463700 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30463700 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3280.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Amiquinsin Hydrochloride Monohydrate
CAS 7125-70-4
Analyt- eller komponentnavne Amiquinsin Hydrochloride Monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H12 N2 O2 . Cl H . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Quinolinamine, 6,7-dimethoxy-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 4-Quinolinamine, 6,7-dimethoxy-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Quinoline, 4-amino-6,7-dimethoxy-, monohydrochloride, monohydrate (8CI), 4-Amino-6,7-dimethoxyquinoline hydrochloride monohydrate, 6,7-Dimethoxy-4-aminoquinoline hydrochloride hydrate, Amiquinsin hydrochloride, U 935, U 936
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2.ClH.H2O/c1-14-10-5-7-8(12)3-4-13-9(7)6-11(10)15-2;;/h3-6H,1-2H3,(H2,12,13);1H;1H2
Løsningstype Neat
SMIL O.Cl.COc1cc2nccc(N)c2cc1OC
IUPAC navn 6,7-dimethoxyquinolin-4-amine;hydrate;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 258.7
Mængde 10 mg
Formel vægt 258.0771 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.