Få mere at vide
Amiodarone N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Amiodarone N-Oxide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amiodarone N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 2985091-71-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Amiodarone N-Oxide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C25 H29 I2 N O4 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Amiodarone N-Oxide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C25H29I2NO4.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)32-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)31-14-13-28(30,5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCC[N+]([O-])(CC)CC)c(I)c3 |
| IUPAC navn | 2-[4-(2-butyl-1-benzofuran-3-carbonyl)-2,6-diiodophenoxy]-N,N-diethylethanamine oxide;hydrochloride |
| Vis mere |