Få mere at vide
Amiodarone N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050543
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050543 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050543 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0697.10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Amiodarone N-Oxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amiodarone N-Oxide Hydrochloride
CAS 2985091-71-0
Analyt- eller komponentnavne Amiodarone N-Oxide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C25 H29 I2 N O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Amiodarone N-Oxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C25H29I2NO4.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)32-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)31-14-13-28(30,5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCC[N+]([O-])(CC)CC)c(I)c3
IUPAC navn 2-[4-(2-butyl-1-benzofuran-3-carbonyl)-2,6-diiodophenoxy]-N,N-diethylethanamine oxide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 697.77
Mængde 100 mg
Formel vægt 696.9953 g/mol