Få mere at vide
Amiodarone hydrochloride, Thermo Scientific™
A non-selective ion channel blocker; also an antiarrhythmic agent
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60456.03
Mængde 1g
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15493219
  • 179.11 DKK / 1g
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Amiodarone induces an immediate influx of Ca2+ in Saccharomyces cerevisiae, followed by mitochondrial fragmentation and cell death.
Solubility
Soluble in chloroform, methanol.
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents, heat. Store in refrigerator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
19774-82-4
681.778
ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
441325
CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl
C25H30ClI2NO3
MFCD00069204
amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron
(2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride
Tekniske data
Amiodarone hydrochloride
C25H30ClI2NO3
1g
amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron
ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
(2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride
441325
19774-82-4
MFCD00069204
14,482
Soluble in chloroform,methanol.
CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl
681.778
681.77
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Amiodarone hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Amiodarone hydrochloride