Få mere at vide
Amiodarone hydrochloride, Thermo Scientific™
A non-selective ion channel blocker; also an antiarrhythmic agent
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60456.14
| Mængde | 25g |
|---|
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsAmiodarone induces an immediate influx of Ca2+ in Saccharomyces cerevisiae, followed by mitochondrial fragmentation and cell death.
Solubility
Soluble in chloroform, methanol.
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents, heat. Store in refrigerator.
Kemiske identifikatorer
| 19774-82-4 | |
| 681.778 | |
| ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N | |
| 441325 | |
| CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl |
| C25H30ClI2NO3 | |
| MFCD00069204 | |
| amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron | |
| (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride |
Tekniske data
| Amiodarone hydrochloride | |
| C25H30ClI2NO3 | |
| 25g | |
| amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron | |
| ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N | |
| (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride | |
| 441325 |
| 19774-82-4 | |
| MFCD00069204 | |
| 14,482 | |
| Soluble in chloroform,methanol. | |
| CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl | |
| 681.778 | |
| 681.77 |
Sikkerhed og håndtering
- Amiodarone hydrochloride
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Amiodarone hydrochloride