missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amiodarone EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivelse
Amiodarone EP Impurity D
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Butylbenzofuran-3-Yl)(4-Hydroxy-3,5-Diiodophenyl)Methanone |
| CAS | 1951-26-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-Butylbenzofuran-3-Yl)(4-Hydroxy-3,5-Diiodophenyl)Methanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H16 I2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone, Amiodarone Hydrochloride Imp. D (EP), Amiodarone Imp. D (EP), Amiodarone USP Related Compound D, Amiodarone USP RC D, (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone, Amiodarone Related Compound D, Amiodarone Hydrochloride Impurity D, Amiodarone Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16I2O3/c1-2-3-7-16-17(12-6-4-5-8-15(12)24-16)18(22)11-9-13(20)19(23)14(21)10-11/h4-6,8-10,23H,2-3,7H2,1H3 |
| SMIL | CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(O)c(I)c3 |
| IUPAC navn | (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?