Beskrivelse
The aminoxyTMTsixplex Label Reagents share an identical structure but contain different numbers of 13C and 15N isotopes in the mass reporter. The optimized labeling procedure can be completed in one hour. After tag labeling, samples are quenched and cleaned-up using HILIC solid-phase extraction before mass spectrometry analysis. The six compounds of the aminoxyTMTsixplex™ Reagent Set have the same mass (i.e., isobaric) and chemical structure (carbonyl-reactive aminoxy group, spacer arm, and mass reporter). However, the specific distribution of 13C and 15N isotopes on either side of the HCD or ETD MS/MS fragmentation site in each reagent results in a unique reporter mass (126-131Da) in the low mass region.
De aminoxyTMTsixplex Etiketreagenser deler en identisk struktur, men indeholder forskellige antal 13C og 15N isotoper i massereporteren. Den optimerede mærkningsprocedure kan gennemføres på en time. Efter tagmærkning standses prøverne og renses ved hjælp af HILIC fastfaseekstraktion før massespektrometrianalyse. De seks forbindelser af aminoxyTMTsixplex™ Reagenssættet har samme masse (dvs. isobarisk) og kemisk struktur (carbonylreaktiv aminoxygruppe, spacerarm og masserapporter). Den specifikke fordeling af 13C og 15N isotoper på hver side af HCD eller ETD MS/MS fragmenteringsstedet i hvert reagens resulterer i en unik reportermasse (126-131Da) i lavmasseregionen. Dette sæt reporterioner bruges til at måle den relative mængde af mærkede molekyler i en kombineret (multiplekset) MS-prøve, der repræsenterer seks forskellige behandlingsbetingelser. Til glykobiologi-MS-applikationer muliggør reagenserne kvantitativ profilering af glycanisoformer og opdagelse af glycanbiomarkører; de giver forbedret ionisering af mærkede glycaner for øget følsomhed og bedre tilbageholdelse af mærkede glycaner ved omvendt fase væskekromatografi (RPLC). De aminoxyTMT reagenser kan bruges til at kvantificere en bred vifte af biologisk vigtige molekyler, herunder kulhydrater, steroider eller oxiderede proteiner.
Funktioner:
•Kvantitativ —muliggør relativ kvantificering af glycaner eller andre carbonylholdige biomolekyler fra flere prøver afledt af celler, væv eller biologiske væsker
•Stabil —oximbinding og produkter dannet ved mærkningsreaktion er stabile og kræver ikke et yderligere reduktionstrin
•Effektiv —opnå mærkningseffektivitet på mere end 90 % på én time
•Følsom —20 gange stigning i signal-til-støj sammenlignet med umærket native glycan MS-analyse
•Multiplex— i stand til at identificere og karakterisere op til seks prøver samtidigt
•Optimeret —procedure og reagenser optimeret til fremragende mærkningseffektivitet og genvinding af glykaner
Inkluderer:
•Etiketreagenssæt indeholder tilstrækkeligt aminoxyTMT tags til fem sixplex-eksperimenter
Kræver:
•PNGase F (eller PNGase A) glycosidase og Waters Oasis™ HLB kolonner
Anvendelser:
•Multiplex op til 6 forskellige prøver samtidigt i et enkelt eksperiment
• Relativ kvantificering af glykaner
• Undersøgelse af strukturel mangfoldighed af proteinglykosylering
• Undersøgelse af glykosylering i cellesignalering og regulering
• Undersøgelse af cancerprogression, biomarkøropdagelse og analyse af bioterapeutika Native
glycaner er vanskelige at studere ved massespektrometri på grund af deres ringe ioniseringseffektivitet. Kvantificering af glykaner er særligt udfordrende på grund af manglen på standarder for alle naturligt forekommende glycaner og vanskeligheder med reproducerbar kvantificering af flere prøver. Aminoxygruppen har bedre reaktivitet med carbonyler og bedre stabilitet af det mærkede produkt sammenlignet med hydrazider. Mærkning med aminoxyTMT reagenser forbedrer ionisering af glykaner og forbedrer dermed følsomheden og muliggør relativ kvantificering af glykaner for op til seks prøver samtidigt.
Disse produkter er underlagt en etiketlicens med begrænset brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Massespektrometer |
| Produkttype | aminoxyTMTsixplex™ Etiket reagenssæt |
| Produktlinje | aminoxyTMTsixplex |
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkeligt til: Fem sixplex (5 x 6-vejs) eksperimenter • aminoxyTMT6-126 etiketreagens, 5 x 0,2 mg • aminoxyTMT6-127 etiketreagens, 5 x 0,2 mg • aminoxyTMT6-128 etiketreagens, 5 x 0,2 mg • aminoxyTMT6-129 etiketreagens, 5 x 0,2 mg • aminoxyTMT6-130 etiketreagens, 5 x 0,2 mg • aminoxyTMT6-131 Label Reagens, 5 x 0,2 mg Opbevares kl– 20 °C. |
| Etiket eller farvestof | Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter |
| Udgangsmateriale | Cellelysat |
| Endelig produkttype | Protein |
| Detektionsmetode | Massespektrometri |
| Workflow-trin | Proteinmærkning |
| Mængde | 5 x 0,2 mg (pr. tag) |