Få mere at vide
Thermo Scientific™ aminoxyTMTsixplex™ Etiket reagenssæt
Artikelnummer. 15285753 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 0,2 mg (pr. tag)
5 x 0,2 mg (pr. tag)
Pakningsstørrelse:
30 reaktioner
6 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15285753 1 x 0,2 mg (pr. tag) 6 reaktioner
15295753 5 x 0,2 mg (pr. tag) 30 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15285753 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 90401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5940.00 DKK
    5167.80 DKK / 6 reaktioner
    Spare 772.20 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det carbonyl-reaktive Thermo Scientific™ aminoxyTMT™ (Tandem Mass Tag™ ) Etiketreagenser muliggør multiplekset karakterisering og kvantificering af carbonylholdige biomolekyler (kulhydrater, steroider, oxiderede proteiner) ved massespektrometri (MS).
De aminoxyTMTsixplex Etiketreagenser deler en identisk struktur, men indeholder forskellige antal 13C og 15N isotoper i massereporteren. Den optimerede mærkningsprocedure kan gennemføres på en time. Efter tagmærkning standses prøverne og renses ved hjælp af HILIC fastfaseekstraktion før massespektrometrianalyse. De seks forbindelser af aminoxyTMTsixplex™ Reagenssættet har samme masse (dvs. isobarisk) og kemisk struktur (carbonylreaktiv aminoxygruppe, spacerarm og masserapporter). Den specifikke fordeling af 13C og 15N isotoper på hver side af HCD eller ETD MS/MS fragmenteringsstedet i hvert reagens resulterer i en unik reportermasse (126-131Da) i lavmasseregionen. Dette sæt reporterioner bruges til at måle den relative mængde af mærkede molekyler i en kombineret (multiplekset) MS-prøve, der repræsenterer seks forskellige behandlingsbetingelser. Til glykobiologi-MS-applikationer muliggør reagenserne kvantitativ profilering af glycanisoformer og opdagelse af glycanbiomarkører; de giver forbedret ionisering af mærkede glycaner for øget følsomhed og bedre tilbageholdelse af mærkede glycaner ved omvendt fase væskekromatografi (RPLC). De aminoxyTMT reagenser kan bruges til at kvantificere en bred vifte af biologisk vigtige molekyler, herunder kulhydrater, steroider eller oxiderede proteiner.
Funktioner:
Kvantitativ —muliggør relativ kvantificering af glycaner eller andre carbonylholdige biomolekyler fra flere prøver afledt af celler, væv eller biologiske væsker
Stabil —oximbinding og produkter dannet ved mærkningsreaktion er stabile og kræver ikke et yderligere reduktionstrin
Effektiv —opnå mærkningseffektivitet på mere end 90 % på én time
Følsom —20 gange stigning i signal-til-støj sammenlignet med umærket native glycan MS-analyse
Multiplex— i stand til at identificere og karakterisere op til seks prøver samtidigt
Optimeret —procedure og reagenser optimeret til fremragende mærkningseffektivitet og genvinding af glykaner
Inkluderer:
•Etiketreagenssæt indeholder tilstrækkeligt aminoxyTMT tags til fem sixplex-eksperimenter
Kræver:
•PNGase F (eller PNGase A) glycosidase og Waters Oasis™ HLB kolonner
Anvendelser:
•Multiplex op til 6 forskellige prøver samtidigt i et enkelt eksperiment
• Relativ kvantificering af glykaner
• Undersøgelse af strukturel mangfoldighed af proteinglykosylering
• Undersøgelse af glykosylering i cellesignalering og regulering
• Undersøgelse af cancerprogression, biomarkøropdagelse og analyse af bioterapeutika Native
glycaner er vanskelige at studere ved massespektrometri på grund af deres ringe ioniseringseffektivitet. Kvantificering af glykaner er særligt udfordrende på grund af manglen på standarder for alle naturligt forekommende glycaner og vanskeligheder med reproducerbar kvantificering af flere prøver. Aminoxygruppen har bedre reaktivitet med carbonyler og bedre stabilitet af det mærkede produkt sammenlignet med hydrazider. Mærkning med aminoxyTMT reagenser forbedrer ionisering af glykaner og forbedrer dermed følsomheden og muliggør relativ kvantificering af glykaner for op til seks prøver samtidigt.
Disse produkter er underlagt en etiketlicens med begrænset brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype aminoxyTMTsixplex™ Etiket reagenssæt
Produktlinje aminoxyTMTsixplex
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: Et sixplex (1 x 6-vejs) eksperiment
• aminoxyTMT6-126 etiketreagens, 1 x 0,2 mg
• aminoxyTMT6-127 etiketreagens, 1 x 0,2 mg
• aminoxyTMT6-128 etiketreagens, 1 x 0,2 mg
• aminoxyTMT6-129 etiketreagens, 1 x 0,2 mg
• aminoxyTMT6-130 etiketreagens, 1 x 0,2 mg
• aminoxyTMT6-131 Label Reagens, 1 x 0,2 mg
Opbevares kl– 20 °C.
Etiket eller farvestof Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter
Udgangsmateriale Cellelysat
Endelig produkttype Protein
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Proteinmærkning
Mængde 1 x 0,2 mg (pr. tag)