Få mere at vide
Aminotriazol, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16369317 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16369317 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16369317 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S245
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Aminotriazol61-82-51000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminotriazole
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 61-82-5, 67-64-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C2H4N4
MDL nummer MFCD00005230,MFCD00053362
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=NC=NN1
IUPAC navn 1H-1,2,4-triazol-5-amin
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 84.08
PubChem CID 1639
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:40036
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug