Få mere at vide
Aminotadalafil, Mikromol™
Artikelnummer. 17973716
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17973716 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17973716 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1271.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Aminotadalafil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminotadalafil
CAS 385769-84-6
Analyt- eller komponentnavne Aminotadalafil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H18 N4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 2-amino-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R,12aR)-, Aminotadalafil, (6R,12aR)-2-Amino-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
InChI formel InChI=1S/C21H18N4O4/c22-24-9-18(26)25-15(21(24)27)8-13-12-3-1-2-4-14(12)23-19(13)20(25)11-5-6-16-17(7-11)29-10-28-16/h1-7,15,20,23H,8-10,22H2/t15-,20-/m1/s1
SMIL NN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O
IUPAC navn (2R,8R)-6-amino-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3,6,17-triazatetracyclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraene-4,7-dione
Molekylvægt (g/mol) 390.39
Mængde 100 mg
Formel vægt 390.1328 g/mol