Få mere at vide
Aminotadalafil, LoGiCal
Artikelnummer. 30461587
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461587 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461587 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1271.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminotadalafil
CAS 385769-84-6
Analyt- eller komponentnavne Aminotadalafil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H18 N4 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 2-amino-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R,12aR)-, Aminotadalafil, (6R,12aR)-2-Amino-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
InChI formel InChI=1S/C21H18N4O4/c22-24-9-18(26)25-15(21(24)27)8-13-12-3-1-2-4-14(12)23-19(13)20(25)11-5-6-16-17(7-11)29-10-28-16/h1-7,15,20,23H,8-10,22H2/t15-,20-/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL NN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O
IUPAC navn (2R,8R)-6-amino-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3,6,17-triazatetracyclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraene-4,7-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 390.39
Mængde 10 mg
Formel vægt 390.1328 g/mol