Få mere at vide
Aminopyrin (N,N-Dimethyl-13C2), TRC
Artikelnummer. 30135550
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135550 250 mg
30133708 100 mg
30011355 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135550 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA639995250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60433-90-1
Molekylær formel C1113C2H17N3O
Molekylvægt (g/mol) 233.28
Synonym 4-[Di(methyl-13C)amino]-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-Pyrazol-3-one;
IUPAC navn 4-[di((113C)methyl)amino]-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one
SMIL CC1=C(N([13CH3])[13CH3])C(N(C2=CC=CC=C2)N1C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminopyrine (N,N-Dimethyl-13C2)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3/i2+1,3+1
Formel vægt 233.1439
Procent renhed >95%