Få mere at vide
Aminopyralid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminopyralid |
| Analyt- eller komponentnavne | Aminopyralid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-1-2(9)4(8)5(10-3)6(11)12/h1H,(H2,9,10)(H,11,12) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 205.965 |
| Procent renhed | >95% |