missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aminopterin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminopterin |
| Analyt- eller komponentnavne | Aminopterin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 440.1557 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?