missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aminopterin, TRC

Artikelnummer. 18012510
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18012510 100 mg
18070300 250 mg
18041510 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18012510 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA628850100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54-62-6
Molekylær formel C19 H20 N8 O5
Molekylvægt (g/mol) 440.41
Synonym L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, Glutamic acid, N-[p-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, L- (8CI), N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid, 4-Aminofolic acid, 4-Aminopteroylglutamic acid, APGA, Aminopterin, Aminopterine, NSC 739, Pteramina, (S)-2-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzamido}pentanedioic acid, Methotrexate Imp. B (EP), (2S)-2-[[4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]amino]benzoyl]amino]pentanedioic Acid
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid
SMIL Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cnc2n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aminopterin
Analyt- eller komponentnavne Aminopterin
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 100 mg
Formel vægt 440.1557
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.