Få mere at vide
Aminopterin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17555545 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17555545 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17555545 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468751000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminopterin
Emballage Glasflaske
CAS 54-62-6
Analysecertifikat Available
Fysisk form Pulver
Molekylær formel C19H20N8O5
MDL nummer 00036692
Farve Lys gul til gul/brun
Smeltepunkt 225°C
Merck Index 13-471
Opløselighed Soluble in DMF, DMSO
InChI nøgle TVZGACDUOSZQKY-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC1=NC(N)=C2N=C(CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O)C=NC2=N1
IUPAC navn 2-[(4-{[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl]amino}phenyl)formamido]pentandisyre
Molekylvægt (g/mol) 440.42