Få mere at vide
Aminopromazine Fumarate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminopromazine Fumarate |
| CAS | 3688-62-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aminopromazine Fumarate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | 2 C19 H25 N3 S . C4 H4 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Proquamezine Fumarate, Aminopromazine Fumarate, 1,2-Propanediamine, N,N,N',N'-tetramethyl-3-(10H-phenothiazin-10-yl)-, (2E)-2-butenedioate (2:1) (9CI), 1,2-Propanediamine, N,N,N',N'-tetramethyl-3-(10H-phenothiazin-10-yl)-, (E)-2-butenedioate (2:1), Phenothiazine, 10-[2,3-bis(dimethylamino)propyl]-, fumarate (2:1) (8CI), Aminopromazine fumarate, Lispamol fumarate, Lorusil, Spamol, Tetrameprozine |
| InChI formel | InChI=1S/2C19H25N3S.C4H4O4/c2*1-20(2)13-15(21(3)4)14-22-16-9-5-7-11-18(16)23-19-12-8-6-10-17(19)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-12,15H,13-14H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+ |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN(C)CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C.CN(C)CC(CN4c5ccccc5Sc6ccccc46)N(C)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Vis mere |