Få mere at vide
Aminophylline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C7H8N4O2.C2H8N2/c2*1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;3-1-2-4/h2*3H,1-2H3,(H,8,9);1-4H2 |
| Formel vægt | 420.1982 |