missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aminophylline, TRC

Artikelnummer. 30133644
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133644 10 g
30136265 100 g
18011510 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133644 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62775010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 317-34-0
Molekylær formel 2 C7 H8 N4 O2 . C2 H8 N2
Molekylvægt (g/mol) 420.43
Synonym Theophylline-Ethylenediamine, Aminophylline, 1H-Purine-2,6-dione, 3,9-dihydro-1,3-dimethyl-, compd. with 1,2-ethanediamine (2:1), 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-, compd. with 1,2-ethanediamine (2:1) (9CI), Theophylline, compd. with ethylenediamine (2:1) (8CI), 1,2-Ethanediamine, compd. with 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione (1:2) (9CI), Ethylenediamine, compd. with theophylline (1:2) (8CI), Aminocardol, Aminodur, Aminofilina, Aminophyllin, Ammophyllin, Cardiofilina, Cardiomin, Cardophylin, Cardophyllin, Carena, Carine, Cidophylline, Diaphylline, Diophllin, Diophyllin, Diuxanthine, Dobo, Dura-Tab S.M. Aminophylline, Ethophylline, Euphyllin, Euphyllin CR, Euphyllin CR N 300, Euphylline, Eurphyllin, Euufillin, Genophyllin, Grifomin, Inophylline, Lasodex, Linampheta, Metaphyllin, Metaphylline, Methophylline, Minaphil, Minaphol, Miofilin, Neophyiline, Norofilina, Novophyllin, Novphyllin, Pecram, Peterphyllin, Phylcardin, Phyllindon, Phyllocontin, Pylcardin, Rectalad-aminophylline, Somophyllin, Somophyllin O, Stenovasan, Syntophyllin, Tefamin, Teofyllamin, Theodrox, Theolamine, Theolone, Theomin, Theophyldine, Theophyllamine, Theophyllaminum, Theophylline compd. with ethylenediamine, Vasofilina
IUPAC navn 1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione;ethane-1,2-diamine
SMIL CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O.CN3C(=O)N(C)c4nc[nH]c4C3=O.NCCN

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/2C7H8N4O2.C2H8N2/c2*1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;3-1-2-4/h2*3H,1-2H3,(H,8,9);1-4H2
Formel vægt 420.1982
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.