Få mere at vide
Aminophenyltrimethoxysilane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminophenyltrimethoxysilane |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO3Si/c1-11-14(12-2,13-3)9-6-4-8(10)5-7-9/h4-7H,10H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 213.0821 |