Få mere at vide
Aminophenazon (4-Dimethylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on), LoGiCal
Artikelnummer. 30457600
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457600 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457600 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0052.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminophenazone (4-Dimethylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one)
CAS 58-15-1
Analyt- eller komponentnavne Aminophenazone (4-Dimethylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H17 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Metamizole Sodium Monohydrate Imp. D (EP), Metamizole Imp. D (EP), 4-Dimethylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, Metamizole Sodium Imp. D (EP), 4,4-Dimethylaminophenazone, 4-(Dimethylamino)-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, (Dimethylamino)analgesine, (Dimethylamino)antipyrine, (Dimethylamino)phenazone, 1,5-Dimethyl-4-dimethylamino-2-phenyl-3-pyrazolone, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-dimethylaminopyrazol-5-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-dimethylaminopyrazolone-5, 2,3-Dimethyl-4-dimethylamino-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 2,3-Dimethyl-4-dimethylamino-1-phenyl-5-pyrazolone, 3-Keto-1,5-dimethyl-4-dimethylamino-2-phenyl-2,3-dihydropyrazole, 4-(Dimethylamino)antipyrine, 4-Dimethylamino-1-phenyl-2,3-dimethylpyrazolone, 4-Dimethylamino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Dimethylamino-2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 4-Dimethylaminophenazone, 4-N,N-Dimethylaminoantipyrine, Amidazophen, Amidazophene, Amidofebrin, Amidofen, Amidophen, Amidophenazone, Amidopyrazoline, Amidopyrin, Amidopyrine, Aminophenazon, Aminophenazone, Aminopyrin, Aminopyrine, Anafebrina, Brufaneuxol, Dereuma, Dimapyrin, Dimethylaminoazophene, Dimethylaminophenyldimethylpyrazone, Dipirin, Dipyrin, Dipyrine, Febrinina, Febron, Itamidone, Mamallet A, NSC 4993, Netsusarin, Novamidon, Piramidon, Piramidone, Piridol, Piromidina, Polinalin, Pyradone, Pyramidon, Pyramidone, Metamizole Sodium Monohydrate Impurity D, Metamizole Impurity D
InChI formel InChI=1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3
Løsningstype Fedt
SMIL CN(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
IUPAC navn 4-(dimethylamino)-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 231.29
Mængde 10 mg
Formel vægt 231,1372 g/mol