Få mere at vide
Aminomethylfosfonsyre N-acetyl 100 μg/ml i acetonitril: Vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312689
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312689 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312689 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10205150WL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylaminomethylphosphoric Acid
CAS 57637-97-5
Analyt- eller komponentnavne N-Acetylaminomethylphosphoric Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H8 N O4 P
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Aminomethyl phosphonicacid N-acetyl, N-Acetylaminomethylphosphoric Acid
InChI formel InChI=1S/C3H8NO4P/c1-3(5)4-2-9(6,7)8/h2H2,1H3,(H,4,5)(H2,6,7,8)
SMIL CC(=O)NCP(=O)(O)O
IUPAC navn acetamidomethylphosphonsyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril/Vand
Molekylvægt (g/mol) 153.07
Mængde 1 ml
Formel vægt 153,0191 g/mol