Få mere at vide
Aminomethylfosfonsyre (AMPA) 13C 15N D2 100 μg/ml i vand, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminomethylphosphonic acid 13C, 15N, methylene-d2 |
| CAS | 2483829-28-1 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Vand |
| Molekylær formel | 13C 2H2 H4 15N O3 P |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | AMPA 13C, 15N, d2 |
| InChI formel | InChI=1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)/i1+1D2,2+1 |
| SMIL | [2H][13C]([2H])([15NH2])P(=O)(O)O |
| IUPAC navn | [azanyl(dideuterio)(1^{13}C)methyl]fosfonsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.04 |
| Vis mere |