Få mere at vide
(Aminomethyl)fosfonsyre, 99%
Artikelnummer. 11302287
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11302287 250 mg 250mg
11392277 1 g 1g
15498909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11302287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09833.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.86 DKK
    411.65 DKK / 250mg
    Spare 91.21 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1066-51-9 | CH6NO3P | 111,037 g/mol
(Aminomethyl)phosphonsyre anvendes til fremstilling af (acetylamino-methyl)-phosphonsyre ved at reagere med eddikesyreanhydrid. Yderligere anvendes det i udviklingen af immobiliseret metalaffinitetskromatografisøjle baseret på organisk-uorganisk hybrid silicamonolit.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Aminomethyl)phosphonsyre anvendes til fremstilling af (acetylamino-methyl)-phosphonsyre ved at reagere med eddikesyreanhydrid. Yderligere anvendes det i udviklingen af immobiliseret metalaffinitetskromatografisøjle baseret på organisk-uorganisk hybrid silicamonolit.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-51-9
Molekylær formel CH6NO3P
Molekylvægt (g/mol) 111.037
MDL nummer MFCD00008105
InChI nøgle MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminomethyl phosphonic acid, aminomethanephosphonic acid, amep, 1-aminomethylphosphonic acid, 1-aminomethylphosphonate, amino methane phosphoric acid, caswell no. 037c, 1-aminomethyl phosphonic acid, phosphonic acid, aminomethyl
PubChem CID 14017
ChEBI CHEBI:28812
IUPAC navn aminomethylphosphonsyre
SMIL C(N)P(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Aminomethyl)phosphonic acid
Smeltepunkt ∽290 °C (opdeling)
Mængde 250 mg
Beilstein 1701219
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 111.04
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Aminomethyl)phosphonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (Aminomethyl)phosphonic acid