Få mere at vide
(Aminomethyl-d2)phosphonic Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Aminomethyl)phosphonic Acid-D2 |
| CAS | 30926-24-0 |
| Molekylær formel | C D2 H4 N O3 P |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Phosphonic acid, (aminomethyl-d2)- (8 CI, 9 CI), (Aminomethyl-d2)phosphonic Acid, Aminomethane-d2-phosphonic acid, AMPA-d2, (Aminomethyl)phosphonic Acid-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)/i1D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(N)P(=O)(O)O |
| IUPAC navn | [amino(dideuterio)methyl]phosphonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.0493 |
| Formel vægt | 113.0211 g/mol |
| Vis mere |