Få mere at vide
(Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11985191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11985191 1 g 1g
11905201 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985191 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104010010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 7252-53-1
Molekylær formel C4H9ClN
Molekylvægt (g/mol) 106.57
MDL nummer MFCD00012544
InChI nøgle MQCZBGGAZQXTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanemethylamine hydrochloride, cyclopropylmethanamine hydrochloride, cyclopropylmethyl ammonium chloride, cyclopropylmethylamine hydrochloride, aminomethylcyclopropane hydrochloride, 1-cyclopropylmethanamine hydrochloride, aminomethyl cyclopropane hydrochloride, cyclopropylmethanaminium chloride, cyclopropylmethylamin hydrochloride, cyclopropylmethanamine-hydrochloride
PubChem CID 81671
SMIL [Cl].NCC1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 205.0°C to 209.0°C
Farve White
Elementær analyse 42.87 to 46.44% C, 12.50 to 13.54% N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel C3H5CH2NH2·HCl
Mængde 1 g
Beilstein 12,4
IUPAC navn 1-cyclopropylmethanamine hydrochloridyl
Formel vægt 107.58
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.