Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Aminomethyl)cyclopropane |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.8200g/mL |
| Kogepunkt | 84,0 °C til 85,0 °C |
| Flammepunkt | −30 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,4320 til 1,4340 |
| Mængde | 50 g |
| Vis mere |