Få mere at vide
(Aminomethyl)cyclopropan, 97%
Artikelnummer. 10622983 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10622983 5 g Glasflaske 5g
10666271 10 g Glasflaske 10g
11915201 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10622983 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 258720050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 2516-47-4 | C4H9N | 71,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2516-47-4
Molekylær formel C4H9N
Molekylvægt (g/mol) 71.11
InChI nøgle IGSKHXTUVXSOMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylmethylamine, cyclopropanemethylamine, cyclopropanemethanamine, aminomethylcyclopropane, aminomethyl cyclopropane, 1-cyclopropylmethanamine, cyclopropane methyl amine, cyclopropylmethylamin, cyclopropanmethylamine
PubChem CID 75646
IUPAC navn cyclopropylmethanamin
SMIL C1CC1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Aminomethyl)cyclopropane
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8200g/mL
Kogepunkt 84.0°C to 85.0°C
Flammepunkt −30°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4320 to 1.4340
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.82
Formel vægt 71.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske