Få mere at vide
Aminomethanesulfonic Acid, TRC
Artikelnummer. 30320009
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30320009 1 g
1 options
Artikelnummer. 30320009 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6173481G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminomethanesulfonic Acid
CAS 13881-91-9
Molekylær formel CH5NO3S
Mængde 1 g
Synonym 1-Aminomethanesulfonic Acid, (Aminomethyl)sulfonic Acid, Aminomethanesulfonic Acid, NSC 209983
InChI formel InChI=1S/CH5NO3S/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H,3,4,5)
SMIL NCS(=O)(=O)O
IUPAC navn aminomethanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 111.12
Formel vægt 110.999