Få mere at vide
Aminomethanesulfonic acid, 97%
Artikelnummer. 10041800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10041800 50 g Glasflaske 50g
13438378 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10041800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155740500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13881-91-9 | CH5NO3S | 111.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13881-91-9
Molekylær formel CH5NO3S
Molekylvægt (g/mol) 111.12
MDL nummer MFCD00008124
InChI nøgle OBESRABRARNZJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanesulfonic acid, amino, aminomethanesulphonic acid, aminomethyl sulfonic acid, aminomethylsulfonic acid, unii-ola224z482, methanesulfonic acid, 1-amino, aminomethanesulfonicacid, sodium aminomethanesulphonate, aminomethanesulfonic, aminomethanesulfoniccid
PubChem CID 83791
IUPAC navn aminomethansulfonsyre
SMIL C(N)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminomethanesulfonic acid
Navn note 97%
Smeltepunkt 180.0°C to 185.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH2SO3H
Mængde 50 g
Beilstein 01,583
Formel vægt 111.12
Procent renhed 97%
Fysisk form fint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aminomethanesulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.