Få mere at vide
Aminomethanesulfonic acid, 97%
Artikelnummer. 11445417
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445417 25 g 25g
11455417 100 g 100g
11465417 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23441.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13881-91-9 | CH5NO3S | 111.115 g/mol
Aminomethansulfonsyre bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Aminomethansulfonsyre bruges som et
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (17 g/L) ved °17 C
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13881-91-9
Molekylær formel CH5NO3S
Molekylvægt (g/mol) 111.115
MDL nummer MFCD00008124
InChI nøgle OBESRABRARNZJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanesulfonic acid, amino, aminomethanesulphonic acid, aminomethyl sulfonic acid, aminomethylsulfonic acid, unii-ola224z482, methanesulfonic acid, 1-amino, aminomethanesulfonicacid, sodium aminomethanesulphonate, aminomethanesulfonic, aminomethanesulfoniccid
PubChem CID 83791
IUPAC navn aminomethansulfonsyre
SMIL C(N)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminomethanesulfonic acid
Smeltepunkt ∼180°C (decomposition)
pH 3.2
Mængde 25 g
FN nummer UN2585
Beilstein 1811756
Formel vægt 111.12
Procent renhed 97%