Få mere at vide
Aminomethanphosphonsyre, TRC
Artikelnummer. 17962835
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17962835 5 g
17994005 250 mg
17980505 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17962835 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6173405G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-51-9
Molekylær formel C H6 N O3 P
Molekylvægt (g/mol) 111.04
Synonym Phosphonic acid, (aminomethyl)- (6CI,7CI,8CI,9CI), P-(Aminomethyl)phosphonic acid, (Aminomethyl)phosphonic acid, AMPA, AMPA (surfactant), Aminomethanephosphonic acid, Aminomethylenephosphonic acid, NSC 30076, Nalco 3919, Phosphaglycine
IUPAC navn Aminomethylfosfonsyre
SMIL NCP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminomethyl phosphonic acid (AMPA)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)
Formel vægt 111.0085
Procent renhed >95%