Få mere at vide
Aminomalononitril p-Toluensulfonat, TRC
Artikelnummer. 30310293
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30310293 1 g
1 options
Artikelnummer. 30310293 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6280601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminomalononitrile p-Toluenesulfonate
CAS 5098-14-6
Molekylær formel C10H11N3O3S
Mængde 1 g
Synonym Aminomalonitrile Tosylate, Aminomalononitrile Tosylate, p-toluenesulfonate Amino-malononitrile, Mono(4-methylbenzenesulfonate) Amino-propanedinitrile
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S.C3H3N3/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;4-1-3(6)2-5/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);3H,6H2
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.NC(C#N)C#N
IUPAC navn 2-aminopropandinitril; 4-methylbenzensulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 253.28