Få mere at vide
Aminomalononitrile p-toluenesulfonate, 97+%
Artikelnummer. 11352826
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352826 5 g 5g
11362826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11352826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09001.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5098-14-6 | C10H11N3O3S | 253.276 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5098-14-6
Molekylær formel C10H11N3O3S
Molekylvægt (g/mol) 253.276
MDL nummer MFCD00012848
InChI nøgle MEUWQVWJLLBVQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminomalononitrile p-toluenesulfonate, 2-aminomalononitrile 4-methylbenzenesulfonate, aminomalononitrile p-toluenesulphonate, aminomalononitrile p-toluenesulfonic acid, aminomalononitrile tosylate, aminomalononitrile-p-toluene sulfonate, 2-aminomalononitrile 4-methylbenzenesulphonate, 2-aminomalononitrile p-toluenesulfonate, acmc-209krb, dicyanomethanaminium 4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 563049
IUPAC navn 2-aminopropanedinitrile;4-methylbenzenesulfonic acid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C(#N)C(C#N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminomalononitrile p-toluenesulfonate
Smeltepunkt ∽169°C (decomposition)
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 4050747
Formel vægt 253.28
Procent renhed ≥97%