Få mere at vide
Aminomalonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminomalonamide |
| CAS | 62009-47-6 |
| Molekylær formel | C3H7N3O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Amino-propanediamide, 2-Amino-malonamide, NSC 75208 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7N3O2/c4-1(2(5)7)3(6)8/h1H,4H2,(H2,5,7)(H2,6,8) |
| SMIL | NC(C(=O)N)C(=O)N |
| IUPAC navn | 2-aminopropanediamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.11 |
| Formel vægt | 117.0538 |