Få mere at vide
Thermo Scientific™ AminoLink™ Plus immobiliseringssæt, 2 mL
Artikelnummer. p-7184478 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 kolonnesæt
Sæt med 5 kolonner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10445335
Brand: Thermo Scientific™ 20394
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kovalent koble antistoffer og andre proteiner via primære aminer (-NH2) til affinitetsoprensning med disse aldehyd-aktiverede agaroseperler.
Thermo Scientific™ AminoLink Plus Coupling Resin og Kits bruger aldehyd-aktiverede agaroseperler til højudbytte kovalent kobling af antistoffer (proteiner) via primære aminer til fremstilling af affinitetsoprensningskolonner.
Harpikserne og sættene anvender aktiveret perleformet agarose og en robust koblingskemi til at immobilisere proteiner og andre ligander gennem primære aminer ( -NH2 ) til harpiksen. Når først et antistof eller en anden ligand er immobiliseret, kan den fremstillede affinitetsharpiks anvendes til en række forskellige oprensningsmetoder, der involverer batch- eller søjlekromatografi. Harpiksen og bindingen er stabile under bindings- og elueringsbetingelser, der typisk anvendes ved affinitetschromatografi, hvilket gør det muligt at anvende præpareret harpiks til mindst 10 runder af affinitetsoprensning.
AminoLink Plus-koblingsreaktionen involverer spontan dannelse af Schiff-basebindinger mellem aldehyder (på bæreren) og aminer (på liganden) og deres efterfølgende stabilisering ved inkubation med et mildt reduktionsmiddel (natriumcyanoborhydrid). Hele koblingsreaktionen, kaldet reduktiv aminering, sker på 4 til 6 timer i simple ikke-aminbuffere, såsom PBS. Koblingseffektiviteten med antistoffer og typiske proteiner er generelt større end 85 %, hvilket resulterer i 1 til 20 mg immobiliseret protein pr. milliliter agaroseperler.
Højdepunkter:
  • AminoLink Plus Coupling Resin –aldehyd-aktiveret tværbundet 4% perleformet agarose
  • Ideel til antistoffer og andre proteiner– immobilisere molekyler via primære aminer (-NH 2 )
  • Fleksible koblingsforhold– effektiv (> 85 %) kobling over et bredt område af pH (4-10) og bufferbetingelser (PBS eller anden ikke-aminbuffer med eller uden organisk opløsningsmiddel); regelmæssige (PBS, pH 7,2) og forbedrede (borat, pH 10) koblingsprotokoller leveres
  • Stabil, permanent immobilisering– koblingsreaktion resulterer i stabil, lækagebestandig sekundær aminbinding mellem harpiks og ligand
  • Bedre end immobilisering til CNBr-aktiveret agarose– binding er mere stabil og uladet, hvilket resulterer i mindre uspecifik binding i affinitetsoprensningsprocedurer
  • Alsidig og genanvendelig– forberedt affinitetsharpiks kan tilpasses til kolonne- og batchaffinitetsteknikker, og harpiksen kan genbruges til typiske anvendelser baseret på proteinbindingsinteraktioner
  • Praktiske sæt og produktstørrelser– vælg 1- eller 5-søjlesæt indeholdende komplette sæt buffere, reagenser og alsidige spin/dryp-kolonner, eller vælg bulk harpiks; bulkmængder til rådighed til fremstillingsapplikationer
Inkluderer:
Sættet indeholder AminoLink Plus-søjler, neutrale og forbedrede koblingsbuffere (kun delnr. 44894), quenching-buffer, vaskeopløsning, natriumcyanoborhydrid-opløsning og kolonnetilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 til 40 mg proteinimmobilisering pr. kolonne
Formulering Multikomponentsæt med 1 x 2mL harpikssøjle
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: Immobilisering af 2 til 40 mg protein pr. søjle
• AminoLink Plus-søjle, 2mL, 1 kolonne
• PBS-pakke (gør 500 ml), 1 pakke
• Citrat-karbonatbufferpakke (gør 500 ml), 1 pakke
• Natriumcyanoborhydridopløsning, 5M, 0,5 ml
• Slukningsbuffer, 15 ml
• Vaskeopløsning, 50 ml
• Søjletilbehør opbevares
ved 4 °C
Produktlinje AminoLink
Mængde 1 kolonnesæt
Mål Antistof, proteiner gennem primær amin
Type Immobiliseringssæt
Stationær fase Aldehyd
Tilstrækkelig til 2 til 40 mg protein pr. kolonne
Format Spin-kolonne
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin