Beskrivelse
Thermo Scientific™ AminoLink Plus Coupling Resin og Kits bruger aldehyd-aktiverede agaroseperler til højudbytte kovalent kobling af antistoffer (proteiner) via primære aminer til fremstilling af affinitetsoprensningskolonner.
AminoLink Plus-koblingsreaktionen involverer spontan dannelse af Schiff-basebindinger mellem aldehyder (på bæreren) og aminer (på liganden) og deres efterfølgende stabilisering ved inkubation med et mildt reduktionsmiddel (natriumcyanoborhydrid). Hele koblingsreaktionen, kaldet reduktiv aminering, sker på 4 til 6 timer i simple ikke-aminbuffere, såsom PBS. Koblingseffektiviteten med antistoffer og typiske proteiner er generelt større end 85 %, hvilket resulterer i 1 til 20 mg immobiliseret protein pr. milliliter agaroseperler.
Højdepunkter:
AminoLink Plus Coupling Resin –aldehyd-aktiveret tværbundet 4% perleformet agarose
Ideel til antistoffer og andre proteiner– immobilisere molekyler via primære aminer (-NH 2 )
Fleksible koblingsforhold– effektiv (> 85 %) kobling over et bredt område af pH (4-10) og bufferbetingelser (PBS eller anden ikke-aminbuffer med eller uden organisk opløsningsmiddel); regelmæssige (PBS, pH 7,2) og forbedrede (borat, pH 10) koblingsprotokoller leveres
Stabil, permanent immobilisering– koblingsreaktion resulterer i stabil, lækagebestandig sekundær aminbinding mellem harpiks og ligand
Bedre end immobilisering til CNBr-aktiveret agarose– binding er mere stabil og uladet, hvilket resulterer i mindre uspecifik binding i affinitetsoprensningsprocedurer
Alsidig og genanvendelig– forberedt affinitetsharpiks kan tilpasses til kolonne- og batchaffinitetsteknikker, og harpiksen kan genbruges til typiske anvendelser baseret på proteinbindingsinteraktioner
Praktiske sæt og produktstørrelser– vælg 1- eller 5-søjlesæt indeholdende komplette sæt buffere, reagenser og alsidige spin/dryp-kolonner, eller vælg bulk harpiks; bulkmængder til rådighed til fremstillingsapplikationer
Inkluderer:
Sættet indeholder AminoLink Plus-søjler, neutrale og forbedrede koblingsbuffere (kun delnr. 44894), quenching-buffer, vaskeopløsning, natriumcyanoborhydrid-opløsning og kolonnetilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 til 40 mg proteinimmobilisering pr. kolonne |
| Formulering | Multikomponentsæt med 1 x 2mL harpikssøjle |
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkelig til: Immobilisering af 2 til 40 mg protein pr. søjle • AminoLink Plus-søjle, 2mL, 1 kolonne • PBS-pakke (gør 500 ml), 1 pakke • Citrat-karbonatbufferpakke (gør 500 ml), 1 pakke • Natriumcyanoborhydridopløsning, 5M, 0,5 ml • Slukningsbuffer, 15 ml • Vaskeopløsning, 50 ml • Søjletilbehør opbevares ved 4 °C |
| Produktlinje | AminoLink |
| Mængde | 1 kolonnesæt |
| Mål | Antistof, proteiner gennem primær amin |
| Type | Immobiliseringssæt |
| Stationær fase | Aldehyd |
| Tilstrækkelig til | 2 til 40 mg protein pr. kolonne |
| Format | Spin-kolonne |
| Vis mere |