Beskrivelse
Thermo Scientific™ AminoLink Plus Coupling Resin og Kits bruger aldehyd-aktiverede agaroseperler til højudbytte kovalent kobling af antistoffer (proteiner) via primære aminer til fremstilling af affinitetsoprensningskolonner.
AminoLink Plus-koblingsreaktionen involverer spontan dannelse af Schiff-basebindinger mellem aldehyder (på bæreren) og aminer (på liganden) og deres efterfølgende stabilisering ved inkubation med et mildt reduktionsmiddel (natriumcyanoborhydrid). Hele koblingsreaktionen, kaldet reduktiv aminering, sker på 4 til 6 timer i simple ikke-aminbuffere, såsom PBS. Koblingseffektiviteten med antistoffer og typiske proteiner er generelt større end 85 %, hvilket resulterer i 1 til 20 mg immobiliseret protein pr. milliliter agaroseperler.
Højdepunkter:
AminoLink Plus Coupling Resin –aldehyd-aktiveret tværbundet 4% perleformet agarose
Ideel til antistoffer og andre proteiner– immobilisere molekyler via primære aminer (-NH 2 )
Fleksible koblingsforhold– effektiv (> 85 %) kobling over et bredt område af pH (4-10) og bufferbetingelser (PBS eller anden ikke-aminbuffer med eller uden organisk opløsningsmiddel); regelmæssige (PBS, pH 7,2) og forbedrede (borat, pH 10) koblingsprotokoller leveres
Stabil, permanent immobilisering– koblingsreaktion resulterer i stabil, lækagebestandig sekundær aminbinding mellem harpiks og ligand
Bedre end immobilisering til CNBr-aktiveret agarose– binding er mere stabil og uladet, hvilket resulterer i mindre uspecifik binding i affinitetsoprensningsprocedurer
Alsidig og genanvendelig– forberedt affinitetsharpiks kan tilpasses til kolonne- og batchaffinitetsteknikker, og harpiksen kan genbruges til typiske anvendelser baseret på proteinbindingsinteraktioner
Praktiske sæt og produktstørrelser– vælg 1- eller 5-søjlesæt indeholdende komplette sæt buffere, reagenser og alsidige spin/dryp-kolonner, eller vælg bulk harpiks; bulkmængder til rådighed til fremstillingsapplikationer
Inkluderer:
Sættet indeholder AminoLink Plus-søjler, neutrale og forbedrede koblingsbuffere (kun delnr. 44894), quenching-buffer, vaskeopløsning, natriumcyanoborhydrid-opløsning og kolonnetilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Formulering | Multikomponentsæt med 5 x 2mL harpikssøjler |
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkelig til: Immobilisering af 2 til 40 mg protein pr. søjle • AminoLink Plus-søjler, 2 mL, 5 søjler • PBS-pakke (gør 500 ml), 1 pakke • Citrat-karbonatbufferpakke (gør 500 ml), 1 pakke • Natriumcyanoborhydridopløsning, 5M, 0,5 ml • Slukningsbuffer, 60 ml • Vaskeopløsning, 240 ml • Søjletilbehør opbevares ved 4 °C |
| Produktlinje | AminoLink |
| Mængde | Sæt med 5 kolonner |
| Mål | Antistof, proteiner gennem primær amin |
| Type | Immobiliseringssæt |
| Stationær fase | Aldehyd |
| Tilstrækkelig til | 2 til 40 mg protein pr. kolonne |
| Format | Spin-kolonne |
| Kolonnetype | Affinitet, agarose-resin |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- AMINOLINK PLUS IMMOBILIZATION KIT
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride (NaCl), Sodium Phosphatedibasic, Sodium carbonate, Anhydrous citric acid, TRIS Base