Få mere at vide
Thermo Scientific™ AminoLink™ Plus koblingsharpiks
Artikelnummer. 11876784 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11876784 10 mL 10ml
11706416 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11876784 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20501
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Kovalent koble antistoffer og andre proteiner via primære aminer (-NH2) til affinitetsoprensning med disse aldehyd-aktiverede agaroseperler.
Thermo Scientific™ AminoLink Plus Coupling Resin og Kits bruger aldehyd-aktiverede agaroseperler til højudbytte kovalent kobling af antistoffer (proteiner) via primære aminer til fremstilling af affinitetsoprensningskolonner.
Harpikserne og sættene anvender aktiveret perleformet agarose og en robust koblingskemi til at immobilisere proteiner og andre ligander gennem primære aminer ( -NH2 ) til harpiksen. Når først et antistof eller en anden ligand er immobiliseret, kan den fremstillede affinitetsharpiks anvendes til en række forskellige oprensningsmetoder, der involverer batch- eller søjlekromatografi. Harpiksen og bindingen er stabile under bindings- og elueringsbetingelser, der typisk anvendes ved affinitetschromatografi, hvilket gør det muligt at anvende præpareret harpiks til mindst 10 runder af affinitetsoprensning.
AminoLink Plus-koblingsreaktionen involverer spontan dannelse af Schiff-basebindinger mellem aldehyder (på bæreren) og aminer (på liganden) og deres efterfølgende stabilisering ved inkubation med et mildt reduktionsmiddel (natriumcyanoborhydrid). Hele koblingsreaktionen, kaldet reduktiv aminering, sker på 4 til 6 timer i simple ikke-aminbuffere, såsom PBS. Koblingseffektiviteten med antistoffer og typiske proteiner er generelt større end 85 %, hvilket resulterer i 1 til 20 mg immobiliseret protein pr. milliliter agaroseperler.
Højdepunkter:
  • AminoLink Plus Coupling Resin –aldehyd-aktiveret tværbundet 4% perleformet agarose
  • Ideel til antistoffer og andre proteiner– immobilisere molekyler via primære aminer (-NH 2 )
  • Fleksible koblingsforhold– effektiv (> 85 %) kobling over et bredt område af pH (4-10) og bufferbetingelser (PBS eller anden ikke-aminbuffer med eller uden organisk opløsningsmiddel); regelmæssige (PBS, pH 7,2) og forbedrede (borat, pH 10) koblingsprotokoller leveres
  • Stabil, permanent immobilisering– koblingsreaktion resulterer i stabil, lækagebestandig sekundær aminbinding mellem harpiks og ligand
  • Bedre end immobilisering til CNBr-aktiveret agarose– binding er mere stabil og uladet, hvilket resulterer i mindre uspecifik binding i affinitetsoprensningsprocedurer
  • Alsidig og genanvendelig– forberedt affinitetsharpiks kan tilpasses til kolonne- og batchaffinitetsteknikker, og harpiksen kan genbruges til typiske anvendelser baseret på proteinbindingsinteraktioner
  • Praktiske sæt og produktstørrelser– vælg 1- eller 5-søjlesæt indeholdende komplette sæt buffere, reagenser og alsidige spin/dryp-kolonner, eller vælg bulk harpiks; bulkmængder til rådighed til fremstillingsapplikationer
Inkluderer:
Sættet indeholder AminoLink Plus-søjler, neutrale og forbedrede koblingsbuffere (kun delnr. 44894), quenching-buffer, vaskeopløsning, natriumcyanoborhydrid-opløsning og kolonnetilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering Aldehyd-aktiveret 4% perleformet agarose, opslæmmet i vand med natriumazid
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Form Væske
Produktlinje AminoLink
Mængde 10 mL
Mål Antistof, proteiner gennem primær amin
Type Resin
Stationær fase Aldehyd
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin