Få mere at vide
Thermo Scientific™ AminoLink™ Koblingsharpiks
Artikelnummer. 11836774 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11836774 50 mL 50ml
11826774 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11836774 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20382
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Kovalent immobiliser proteiner og antistoffer med lysinrester eller andre primære aminer (-NH2) via reduktiv aminering med disse aldehyd-aktiverede agaroseperler.
Thermo Scientific™ AminoLink Coupling Resin er tværbundet 4% perleformet agarose, der er blevet aktiveret med aldehydgrupper for at muliggøre kovalent immobilisering af antistoffer og andre proteiner gennem primære aminer.
AminoLink Coupling Resin er tværbundet 4% perleformet agarose, der er blevet aktiveret med aldehydgrupper. Proteiner og andre molekyler med primære aminer kan bindes kovalent (immobiliseres) til harpiksen for at fremstille kromatografisøjler til brug ved affinitetsoprensning. Aldehydgrupperne danner stabile sekundære aminbindinger med primære aminer, såsom de findes i sidekæden af lysin (K) rester, som generelt er rigelige og let tilgængelige i proteiner. Når først et protein er immobiliseret, kan den fremstillede affinitetsharpiks anvendes til en række batch- og kolonneaffinitetsoprensningsmetoder, der involverer bindingsinteraktioner med det immobiliserede protein. Harpiksen og bindingen er stabile under de fleste bindings- og elueringsbetingelser, der typisk anvendes i affinitetschromatografi, hvilket gør det muligt at anvende præpareret harpiks til flere runder af affinitetsoprensningsprocedurer.
Højdepunkter:
  • AminoLink koblingsharpiks– aldehyd-aktiveret tværbundet 4% perleformet agarose
  • Ideel til antistoffer og andre proteiner– immobilisere molekyler via primære aminer (-NH 2 )
  • Fleksible koblingsforhold– effektiv (> 85 %) kobling over et bredt område af pH (4 til 10) og bufferbetingelser (PBS eller anden ikke-aminbuffer med eller uden organisk opløsningsmiddel
  • Stabil, permanent immobilisering– koblingsreaktion resulterer i stabil, lækagebestandig sekundær aminbinding mellem harpiks og ligand
  • Bedre end immobilisering til CNBr-aktiveret agarose– binding er mere stabil og uladet, hvilket resulterer i mindre uspecifik binding i affinitetsoprensningsprocedurer
  • Alsidig og genanvendelig– forberedt affinitetsharpiks kan tilpasses til kolonne- og batchaffinitetsteknikker, og harpiksen kan genbruges til typiske anvendelser baseret på proteinbindingsinteraktioner
Inkluderer:
Sættet indeholder færdigpakkede AminoLink-søjler, koblingsbuffer, quenching-buffer, vaskeopløsning, natriumcyanoborhydrid-opløsning og kolonnetilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Produktlinje AminoLink
Mængde 50 mL
Mål Antistof, proteiner gennem primær amin
Type Resin
Stationær fase Aldehyd
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin