Få mere at vide
δ- Aminovulinsyrehydrochlorid, 99,7 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11432910 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432910 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11432910 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210024791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2305.00 DKK
    2194.06 DKK / 1g
    Spare 110.94 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
delta-aminolevulinsyre hydrochlorid er den universelle forløber for tetrapyrroler, såsom klorofyl og hæm
Kemiske identifikatorer
CAS 9-2-5451
Molekylær formel C5H10ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 167.59
MDL nummer MFCD00012869
InChI nøgle ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
PubChem CID 123608
IUPAC navn 5-amino-4-oxopentansyre;hydrochlorid
SMIL C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale δ-Aminolevulinic acid hydrochloride
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.997
Mængde 1 g
Formel vægt 167.6
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Delta-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Delta-AminolevulinicAcid Hydrochloride