Få mere at vide
Aminoiminomethanesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminoiminomethanesulfonic Acid |
| CAS | 1184-90-3 |
| Molekylær formel | C H4 N2 O3 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Formamidinesulfonic Acid, Aminoimino-methanesulfonic Acid, 1-Amino-1-imino-methanesulfonic Acid, AIMSA |
| InChI formel | InChI=1S/CH4N2O3S/c2-1(3)7(4,5)6/h(H3,2,3)(H,4,5,6) |
| SMIL | NC(=N)S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | amino(imino)methanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.12 |
| Formel vægt | 123.9943 |