Få mere at vide
Aminoiminomethanesulfinic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15884481
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15884481 1 kg
15874481 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15884481 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8200821000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1758-73-2
Grad Research
Molekylær formel HN=C(NH2)SO2H
Molekylvægt (g/mol) 108.12
Tekniske data
Smeltepunkt 123°C (Decomposition)
Tæthed 1.68 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00002397
Mængde 1 kg
Synonym Aminoiminomethanesulfinic acid, FormamidinesulfInic acid, Thiourea dioxide, Aminoiminomethanesulfinic acid