missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aminohippurate sodium, MedChemExpress
Beskrivelse
Aminohippurate sodium is a diagnostic agent useful in medical tests involving the kidney used in the measurement of renal plasma flow.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminohippurate sodium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 94-16-6 |
| Farve | White to Light Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H9N2NaO3 |
| Synonym | Sodium p-aminohippurate p-Aminohippuric acid sodium salt |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (462.60 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 46 mg/mL (212.80 mM) |
| SMIL | O=C(O[Na])CNC(C1=CC=C(N)C=C1)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?