Få mere at vide
Aminoguanidiniumbicarbonat, TRC
Artikelnummer. 30324939
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30324939 50 g
1 options
Artikelnummer. 30324939 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60971550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate
CAS 2582-30-1
Molekylær formel C H6 N4 . C H2 O3
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
SMIL NNC(=N)N.OC(=O)O
IUPAC navn 1-aminoguanidin; Kulsyre
Molekylvægt (g/mol) 136.11
Formel vægt 136.0596