Få mere at vide
Aminoguanidinnitrat, TRC
Artikelnummer. 30326953
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30326953 5 g
1 options
Artikelnummer. 30326953 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6097205G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminoguanidinium nitrate
CAS 10308-82-4
Molekylær formel C H7 N4 . N O3
Mængde 5 g
Synonym Hydrazinecarboximidamide Mononitrate, Aminoguanidine Mononitrate, Aminoguanidine Nitrate, Aminoguanidinium Nitrate, N-Aminoguanidine Nitrate, NSC 206198
InChI formel InChI=1S/CH6N4.NO3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);/q;-1/p+1
SMIL NNC(=[NH2+])N.[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC navn [amino(hydrazinyl)methyliden] azanium; nitrat
Molekylvægt (g/mol) 137.1
Formel vægt 137.0549